Przejdź do
I7125
5-Iodo-2′-deoxyuridine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder or crystals
Synonim(y):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 2′-Deoxy-5-iodouridine, 5-IUdR, IDU, IdUrd, Idoxuridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6330,00 zł
5380,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11IN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-207-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30397
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder or crystals
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
2-8°C
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Iodo-2′-deoxyuridine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
mp
194 °C (lit.)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Application
5-Iodo-2′-deoxyuridine (5-IUdR; IdUrd) is a pyrimidine analog (halogenated thymidine) that has antiviral activity agains vaccinia virus (orthopoxviruses). IdUrd is used as a radiosensitizer in human cancer studies.
5-Iodo-2′-deoxyuridine has been used in molecular combing assay or DNA fiber assay.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
5-Iodo-2′-deoxyuridine prevents in vitro DNA viral replication. This is observed in herpesviruses and poxviruses It might possess teratogenic, tumor-promoting, mutagenic, and immunosuppressive properties. 5-Iodo-2′-deoxyuridine, used in topical applications, is effective against epithelial infections.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5002D5412B9285
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5%
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)