Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł | |
| 10 x 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Recommended anticoagulant: whole blood ratio is 1:9
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| pH 5.4-6.7 | pH 5.2-5.8 | pH 4.5-5.5 | pH - |
| sterility sterile-filtered | sterility aseptically filled | sterility sterile-filtered | sterility - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4431-10X50ML | 04061833492185 |
| C4431-50ML | 04061833492192 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
I need to preserve PBMC in whole blood for a longer time that 8h from blood collection. This anticoagulant can help me to mantein not only red blood cells but also the other cellular type?
1 answer-
The product should be suitable for use in preserving PBMCs (peripheral blood mononuclear cells) and other cell types in whole blood.
Helpful?
-
-
Hello, could you please provide the exact concentrations (in g/L or mM) of this CPDA solution? Specifically, how much of the following: citric acid, trisodium citrate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate, dextrose, adenine? Thank you
1 answer-
Unfortunately, this product's composition is proprietary. It is adapted from the American Association of Blood Banks Handbook (Technical Manual), 11th Ed., p. 52 and 53 (1993).