Przejdź do
C4418
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
neurotransmitter , powder
Synonim(y):
3-Sulfinoalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ADVPTQAUNPRNPO-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate has been used in the fluorescence measurement of cysteine oxidation.
Biochem/physiol Actions
Cysteinesulfinic acid (CSA), also called 3-sulfinoalanine is synthesized by the conversion of sulfur to sulfinic acid in cysteine by the enzyme cysteine dioxygenase (CDO). CSA is a putative excitatory amino acid (EAA) with neurotransmitter functionality. It also regulates cardiovascular functions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
270881D9378P0878
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C4418-500MG04061833006160
C4418-100MG04061833492161
C4418-1G04061826690239
C4418-250MG04061833006153