Przejdź do
C4351
CoZap for Coomassie Blue removal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352200
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
not available in EU
technique(s)
protein staining: suitable
Application
CoZap is used for rapid removal of Coomasie blue stain. The unique CoZap pad is placed directly into your destaining tray and abosrbs all free dye in solution. This eliminates the need to change the destaining solution.
Features and Benefits
Decrease destaining time by 20%
No charcol or dye residues
One pad can destain up to 10 gels
No need to change destaining solution
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E42741.12553HW11230-01
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
availability
not available in EU
availability
-
availability
-
availability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)