Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 154,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
154,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥99.5% (AT) | assay ≥98% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) |
| foreign activity DNase, RNase, protease, none detected | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4036-25G | 04061833487198 |
| C4036-1KG | 04061833487174 |
| C4036-500G | 04061833487204 |
| C4036-250G | 04061833487181 |
| C4036-100G | 04061833487129 |
| C4036-50G | 04061833487334 |