Przejdź do
20966
Cesium chloride
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Synonim(y):
CsCl, cesium monochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Cesium chloride (CsCl) can be used for the preparation of electrically conducting glasses. It can also be used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Other Notes
Cesium chloride gradient centrifugation for phage purification; Isolation of satellite DNA; RNA purification; Buoyant density of DNA - Hoechst 33258 complexes in CsCl gradients.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4036C3309289329
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystals, chunks or beads
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥98%
assay
≥99.5% (titration)
assay
99.9%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
pH
6.0-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
pH
-
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
pH
6-7.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)