Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRP(1401)
General description
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| technique(s) indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000 | technique(s) dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:40,000-80,000, western blot: 1:200-400 | technique(s) dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:40,000-80,000, western blot: 1:200-400 | technique(s) dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:40,000-80,000, western blot: 1:200-400 |
| clone polyclonal | clone CRP-8, monoclonal | clone CRP-8, monoclonal | clone CRP-8, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?