The antibody recognizes an epitope located on the 24 kDa subunit of denatured and reduced CRP. It does not cross-react with human serum amyloid P component (SAP), human haptoglobin, human α1-acid glycoprotein, human IgG, and CRP from Limulus. Native C-reactive protein is composed of five identical noncovalently linked subunits.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
CRP-8, monoclonal
mol wt
antigen 24 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:40,000-80,000, western blot: 1:200-400
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRP(1401)
General description
Immunogen
Application
- It has been used in immunoblotting assay, to identify monomeric CRP.
- In time-resolved fluorometric assay.
- dot blot analysis
- indirect ELISA at a working dilution of 1:40,000
- western blotting at a working dilution of 1:200
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone CRP-8, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone CH1, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, chicken, rat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... CRP(1401) | Gene Information human ... CRP(1401) | Gene Information human ... CRP(1401) | Gene Information chicken ... TPM1(396366) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C1688-100UL | 04061838030344 |
| C1688-.2ML | 04061838172075 |
-
What is the specificity of this product?