Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
509,00 zł
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥4,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a positive control during the functional characterization of Clostridium difficile spore coat proteins.[3]
- as a component of the catalase solution to prepare GLOX buffer with enzymes to maintain the embryos of Caenorhabditis elegans before single-molecule fluorescence in situ hybridization (smFISH) studies[4]
- as a component of the imaging buffer for stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) imaging of platelet-rich plasma[5]
- as a supplement in Todd Hewitt media plus 0.5 % yeast extract (THY) media for the neutralization of pneumococcal H2O2[6]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source bovine liver | biological source - |
| specific activity ≥4,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein, ≥4000 units/mg dry wt. | specific activity 10,000-40,000 units/mg protein | specific activity 40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405) |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) - |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?