Przejdź do
C3309
Cesium chloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (titration)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
3420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
impurities
Insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M, ≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
application(s)
hematology
histology
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3011C6914940127
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Cd: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
K: ≤0.05%, Li: ≤50.0 ppm, Mg: ≤1.0 ppm, Na: ≤0.1%, Ni: ≤1.0 ppm, Pb: ≤1.0 ppm, Rb: ≤0.1%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)