Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
291,00 zł
biological source
Porcine heart
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥100 units/mg protein
foreign activity
isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%, malic dehydrogenase ≤0.1%
storage temp.
−20°C
Application
- to inject newt egg for determining its importance in egg activation at fertilization
- in the preparation of reaction mix to determine pyruvate carboxylase enzyme activity
- to examine whether it can induce a [Ca2+] increase and egg activation in unfertilized eggs[1]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity ≥300 units/mg protein (biuret) | specific activity 2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian) |
| biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source - | biological source bovine heart |
| form liquid | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%, malic dehydrogenase ≤0.1% | foreign activity glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase and pyruvate kinase ≤0.06% | foreign activity malic dehydrogenase ≤0.1% | foreign activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?