Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 955,00 zł |
Informacje o tej pozycji
955,00 zł
biological source
Porcine heart
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥200 units/mg protein
UniProt accession no.
foreign activity
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase and pyruvate kinase ≤0.06%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pig ... LDHA(407245)
General description
Lactic Dehydrogenase (LDH) is a cytoplasmic enzyme encoded by LDHA, LDHB, LDHC, and LDHD genes, and categorized as an oxidoreductase. It is widely distributed throughout the body, particularly in muscle, liver, and kidney. LDH demonstrates five isomeric forms that form tetramers with two types of subunits: muscle (M) and heart (H).
Application
- as a component of the reaction buffer to measure the GTPase activity of EngA bound to the bacterial 50S subunit to study its structure and function.PMID 25389271
- as a component of the enzyme solutions to test the sensitivity of multiphoton NAD(P)H fluorescence lifetime imaging (FLIM) in key enzymatic steps controlling the path of carbon from glucose uptake to electron transport chain (ETC) activity.PMID 29615678
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein | description Type III, ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein | description Type X, ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein | description 1000 units/mL |
| specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥600 units/mg protein | specific activity 1000 units/mL |
| biological source Porcine heart | biological source - | biological source bovine muscle | biological source - |
| Gene Information pig ... LDHA(407245) | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?