Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
Informacje o tej pozycji
251,00 zł
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystals | form powder or crystals | form crystalline |
| assay ≥98% | assay ≥98.0%, 98.0-102.0% (ACS specification) | assay ≥98.0% | assay ≥99.0% (RT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| vapor pressure 7.3 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 7.3 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 7.3 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 7.3 mmHg ( 25 °C) |
| mp 110 °C (dec.) (lit.) | mp 110 °C (dec.) (lit.) | mp 110 °C (dec.) (lit.) | mp 110 °C (dec.) (lit.) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) sulfate pentahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?