Przejdź do
61245
Copper(II) sulfate pentahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (RT)
Synonim(y):
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuSO4 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.69
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
crystalline
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
grade
purum p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
crystalline
quality
crystallized
pH
3.5-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤500 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Efficient Removal of Nickel from Wastewater Using Copper Sulfate-Ammonia Complex Modified Activated Carbon: Adsorption Performance and Mechanism.: This study explores the use of copper sulfate-ammonia complex modified activated carbon for the efficient removal of nickel from wastewater. The research highlights the adsorption performance and underlying mechanisms, demonstrating the potential of this method for wastewater treatment (Wang et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C76312091981.02780
form
crystalline
form
powder or crystals
form
crystals
form
solid
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥98.0% (iodometric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
-
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
147 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) sulfate pentahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dinah Schick et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(25), 6767-6775 (2019-08-20)
Nonylphenols (NP) are ubiquitous in the environment and show toxic effects and estrogenic activity. According to the corresponding framework directive in the field of water quality, isomers of NP (including 4-n-NP and branched 4-NP) are classified as priority hazardous substances
Yuan Chen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 459(3), 529-533 (2015-03-10)
Apolipoprotein E (ApoE) genotypes are related to clinical presentations in patients with Wilson's disease, indicating that ApoE may play an important role in the disease. However, our understanding of the role of ApoE in Wilson's disease is limited. High copper
Yan Wang et al.
Pharmaceutical research, 31(11), 3106-3119 (2014-05-23)
Although Cu complexes have been investigated as anticancer agents, there has been no description of Cu itself as a cancer killing agent. A stealth liposomal Cu formulation (LpCu) was studied in vitro and in vivo. LpCu was evaluated in prostate
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
61245-500G-F04061832691350
61245-6X1KG-F04061833607039
61245-1KG-F04061826714898