Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 693,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł 2346,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
CGP77675, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(c1)-c2cn(-c3ccc(CCN4CCC(O)CC4)cc3)c5ncnc(N)c25
InChI
1S/C26H29N5O2/c1-33-22-4-2-3-19(15-22)23-16-31(26-24(23)25(27)28-17-29-26)20-7-5-18(6-8-20)9-12-30-13-10-21(32)11-14-30/h2-8,15-17,21,32H,9-14H2,1H3,(H2,27,28,29)
InChI key
WUPXZZWTHIZICK-UHFFFAOYSA-N
General description
CGP77675 belongs to the pyrrolopyrimidine class of inhibitors.
Application
CGP77675 has been used in the generation of mouse expanded potential stem cells.
Biochem/physiol Actions
CGP77675 is a potent Src kinase inhibitor.
CGP77675 is a potent Src kinase inhibitor. CGP77675 is selective toward other protein kinases including Cdc2 (>500-fold), epidermal growth factor (EGF) receptor (7.5-fold), vascular endothelial growth factor receptor (>50-fold), and for v-Abl (15-fold) and focal adhesion kinase (Fak) (>25-fold).
CGP77675 prevents hypercalcemia stimulated by interleukin 1β. It is known to offer protection against bone loss in ovariectomized mice. CGP77675 is known for its use in cancer treatment.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?