Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Nazwa produktu
Chromomycin A3 from Streptomyces griseus, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi, neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](O)CC(O[C@H]1C)O[C@H]2CC(O[C@@H](C)[C@H]2OC(C)=O)Oc3cc4cc5C[C@@H]([C@@H](OC)C(=O)[C@@H](O)[C@H](C)O)[C@H](OC6C[C@@H](OC7C[C@H](OC8C[C@](C)(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)O8)[C@@H](O)[C@H](C)O7)[C@H](O)[C@@H](C)O6)C(=O)c5c(O)c4c(O)c3C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24+,25-,26-,27-,32-,33-,35+,36-,37-,38?,39?,40?,41?,42?,46-,47+,48-,52+,53+,54+,55-,56-,57-/m0/s1
InChI key
ZYVSOIYQKUDENJ-MTPXVABGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% total oligomycins basis (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, neoplastics, fungi | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum fungi |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes | mode of action enzyme | inhibits |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?