Przejdź do
C2437
Nalgene® Labtop cooler
−20°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
Synonim(y):
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation, Nalgene 5115-0012, cryogenic storage, vial cryo storage box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5115-0012
Feature:
capacity 12  vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
Packaging:
pack of 1 ea
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
capacity 12  vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5115-0012
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
weight
1.5 lb
General description
Maintains 12 microtubes below −15°C for up to 1 hr at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z359076Z359084Z370509
feature
capacity 12  vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
feature
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
feature
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
feature
-
manufacturer/tradename
Nalgene 5115-0012
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0012
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1300
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
weight
1.5 lb
weight
-
weight
-
weight
-
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop cooler
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)