Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
feature
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0032
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
General description
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0°C Labtop cooler, gel-filled lid | description −20°C Labtop cooler, Jr., transparent lid | description 0°C Labtop cooler, Jr., transparent lid | description 0°C Labtop cooler, clear lid |
| feature Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes | feature capacity 12 vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL | feature Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes | feature - |
| manufacturer/tradename Nalgene® DS5116-0032 | manufacturer/tradename Nalgene 5115-0012 | manufacturer/tradename Nalgene® DS5116-0012 | manufacturer/tradename Nalgene® 5116-1300 |
| L × W × H 243 mm × 157 mm × 146 mm | L × W × H 151 mm × 108 mm × 125 mm | L × W × H 151 mm × 108 mm × 125 mm | L × W × H 197 mm × 140 mm × 190 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop cooler
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?