Przejdź do
C4482
CelLytic Y Cell Lysis Reagent
For yeast cells
Synonim(y):
Yeast cell lysis reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solution
General description
CelLytic Y Cell Lysis Reagent is versatile, phosphate-free and non-denaturing. It provides an effective method for cell lysis and protein solubilization. Target proteins maintain immunoreactivity or biological function. The protocol is brief and preformed at room temperature. No extreme conditions or glass beads are required. Use only 2.5-5 ml/gram yeast cells.
Application
CelLytic Y Cell Lysis Reagent has been used in lysis of yeast cells expressing DNA repair, Rad protein, heat shock protein (ssa1) and human interleukin 4 (hIL4).
Features and Benefits
  • Fast: Cell lysis in just 20 minutes
  • Efficient: Three times more efficient than glass beads
  • Flexible: Lysis is enhanced by the addition of reducing reagent (DTT)
  • Gentle: Non-denaturing - preserves biological activity
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1990B7310C8740
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
liquid
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Does this contain EDTA or other chelators?
    1 answer
    1. This product does not contain EDTA or other chelators.
      Helpful?
  2. What strains have been used with CelLytic™ Y Cell Lysis Reagent, Product C4482?
    1 answer
    1. The efficiency of CelLytic Y reagent for protein extraction has been tested on different strains of Saccharomyces cerevisiae [Y187, Y190, W303(a), S288C, SP1, S1278b (diploid and haploid), BJ2168, and cdc25] and Schizosaccharomyces pombe.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Should I use CelLytic™ Y Cell Lysis Reagent, Product C4482?
    1 answer
    1. For all cases in which the addition of DTT does not interfere with the application tested, it is recommended to add DTT (5 - 10 mM final concentration) to the CelLytic Y reagent.  Addition of DTT significantly improves total protein yield.
      Helpful?
  5. What is in CelLytic™ Y Cell Lysis Reagent, Product C4482?
    1 answer
    1. The formulation is considered proprietary, but we can state that it is a non-denaturing phosphate-free reagent.
      Helpful?
  6. Can I use glass beads with CelLytic™ Y Cell Lysis Reagent, Product C4482?
    1 answer
    1. If cell growth conditions are not optimal, then glass beads can be used to increase yields.
      Helpful?
  7. Can I use CelLytic™ Y Cell Lysis Reagent, Product C4482, to make spheroplasts?
    1 answer
    1. No.  For spheroplast formation and protein extraction we recommend the CelLytic Y Plus kit.