Przejdź do
C2294
Cod liver oil fatty acid methyl esters
BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Fatty acid methyl esters
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352211
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
cod liver oil
Quality Segment
product line
BioReagent
form
oil
concentration
15-25% (GC)
technique(s)
cell culture | insect: suitable
impurities
≤6.0 ppt dioxin
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Essential fatty acids (FAs) from fish are regarded as a functional food. In particular, cod liver oil is rich in vitamin A, D, E, docosahexaenoic acid and ω3 polyunsaturated fatty acids (PUFA). Thus, cod liver oil serves as a dietary supplement. PUFA′s sourced from marine organism if helpful in the prevention of coronary heart disease. The FA composition of essential oils, is determined by its conversion to fatty acid methyl esters.
Preparation Note
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Other Notes
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. With 15-25% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5650T1539T1157
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
biological source
cod liver oil
biological source
cod liver oil
biological source
vegetable oil
biological source
plant
form
oil
form
oil
form
liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.)
form
liquid (or semi-solid)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
chloroform: soluble 0.1 mL/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C2294-5G04061833475591