Przejdź do
T1539
(+)-α-Tocopherol
Type VI, from vegetable oil, liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.), BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥1000 IU/g
Synonim(y):
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.71
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-412-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4712525
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
vegetable oil
Quality Segment
type
Type VI
product line
BioReagent
form
liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.)
potency
≥600 mg d-α-tocopherol per g
specific activity
≥1000 IU/g
mol wt
Mw 430.71 g/mol
concentration
≥600 mg/g
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
yellow-orange
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
solubility
chloroform: soluble 0.1 mL/mL, clear, faintly yellow to yellow
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Application
Use in insect cell culture applications as an antioxidant.
Other Notes
Mixed constitutional (α, β, γ, δ) isomers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3634A2846SML0688
description
Type VI, from vegetable oil, liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.), BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥1000 IU/g
description
from vegetable oil, Type V, ~1000 IU/g
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
≥600 mg/g
concentration
-
concentration
-
concentration
-
biological source
vegetable oil
biological source
vegetable oil
biological source
-
biological source
-
form
liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.)
form
viscous liquid
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: soluble 0.1 mL/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-α-Tocopherol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)