Przejdź do
C1997
CYM-5442
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-(5-(3,4-diethoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl amino) ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
1487,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6900,00 zł
5865,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
1487,50 zł
Cena katalogowa1750,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(cc1OCC)-c2nc(no2)-c3cccc4C(CCc34)NCCO
InChI
1S/C23H27N3O4/c1-3-28-20-11-8-15(14-21(20)29-4-2)23-25-22(26-30-23)18-7-5-6-17-16(18)9-10-19(17)24-12-13-27/h5-8,11,14,19,24,27H,3-4,9-10,12-13H2,1-2H3
InChI key
NUIKTBLZSPQGCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo through a hydrophobic pocket, separable from the orthosteric site of S1P binding that is headgroup dependent. This is a different site from those involved in the activities of other agonists such as FTY720 and SEW2871.
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2384SML0501SML2809
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.
Román Blanco et al.
Experimental eye research, 164, 37-45 (2017-08-23)
We investigated the feasibility and efficacy of using a specific sphingosine 1-phosphate (S1P1) receptor agonist, CYM-5442, to slow or block retinal ganglion cell (RGC) loss in endothelin-1 (ET-1) induced RGC loss. A single intravitreal injection of ET-1 (20pmol/ul), a potent
Alena Chumanevich et al.
Mediators of inflammation, 2016, 1503206-1503206 (2016-02-18)
Mast cells (MC) are present in most vascularized tissues around the vasculature likely exerting immunomodulatory functions. Endowed with diverse mediators, resident MC represent first-line fine-tuners of local microenvironment. Sphingosine-1-phosphate (S1P) functions as a pluripotent signaling sphingolipid metabolite in health and
Xiaochen Wang et al.
Immunity, 56(1), 58-77 (2022-12-16)
Obesity-induced chronic liver inflammation is a hallmark of nonalcoholic steatohepatitis (NASH)-an aggressive form of nonalcoholic fatty liver disease. However, it remains unclear how such a low-grade, yet persistent, inflammation is sustained in the liver. Here, we show that the macrophage
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1997-5MG04061833217931
C1997-25MG04061833217924