Przejdź do
SML0501
SB-590885
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(2-(4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
606,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
606,90 zł
Cena katalogowa714,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCOc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc4c(CC\C4=N\O)c3)c([nH]2)-c5ccncc5
InChI
1S/C27H27N5O2/c1-32(2)15-16-34-22-7-3-19(4-8-22)27-29-25(18-11-13-28-14-12-18)26(30-27)21-5-9-23-20(17-21)6-10-24(23)31-33/h3-5,7-9,11-14,17,33H,6,10,15-16H2,1-2H3,(H,29,30)/b31-24-
InChI key
MLSAQOINCGAULQ-QLTSDVKISA-N
Application
SB-590885 has been used as a component of a mixture to maintain naive human pluripotent stem cells (PSCs).It has also been used as B-Raf (BRAF) inhibitor to study its effects on lung adenocarcinoma cell lines.
Biochem/physiol Actions
SB-590885 is a potent and selective ATP competitive inhibitor of B-Raf kinase with Kd = 300 pM for B-Raf, and >1000-fold selectivity over a panel of 22 commonly studied cellular kinases
SB-590885 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKKKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2226SML2825S7067
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
faintly yellow, to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)