Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 841,00 zł 714,85 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
714,85 zł
Cena katalogowa841,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
XFUIOIWYMHEPIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 38 mg/mL | solubility H2O: >35 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C1618-50MG | 04061832574073 |
| C1618-10MG | 04061832574066 |