Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
Informacje o tej pozycji
529,00 zł
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: >35 mg/mL
SMILES string
Cl[H].C1CN=C(COc2ccccc2C3CC3)N1
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-4-12(11(3-1)10-5-6-10)16-9-13-14-7-8-15-13;/h1-4,10H,5-9H2,(H,14,15);1H
InChI key
XFRXWLWUUDJHPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: >35 mg/mL | solubility H2O: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: very slightly soluble, diethyl ether: insoluble | solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| color white | color - | color white | color white to beige |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C223-10MG | 04061832089690 |