Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103029
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5016-0001
L
273 mm
General description
Give your cryogenic storage tubes and vials extra protection, such as when shipping or storing in liquid or vapor phase nitrogen with this storage accessory. The CryoSleeve™ slide over any Nunc or Nalgene Cryocane and prevent tubes from falling out of the cryocane and into the bottom of the liquid nitrogen dewar but do not prevent infiltration of liquid nitrogen. Cryogenic tubes mounted in the cane must first be sealed inside ™ tubing prior to applying the ™ if liquid phase submersion is required.
Features and Benefits
- For cryogenic storage tubes and vials providing extra protection.
- For use when shipping or storing in liquid or vapor phase nitrogen.
Legal Information
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoSleeve is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 100 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| L 273 mm | L - | L - | L - |
| manufacturer/tradename Nalgene 5016-0001 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Cowie 020.014 | manufacturer/tradename Cowie 020.110 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C1437-100EA | 04061826743928 |