Kluczowe dokumenty
Z215473
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
tuleje ptfe
Wybierz wielkość
1 EA
51,80 zł
51,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
51,80 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
51,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/23
producent / nazwa handlowa
Cowie
Opis ogólny
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)