This basal salt mixture is in powder form. This specific formulation requires 4.0 grams of powder to prepare 1L of medium. The liter values indicate the volume of media that each package size will prepare.
1L- 4.0 grams
10L-40.0 grams
50L- 200.0 grams
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
- as medium for Zea mays embryo culture[1]
- as a component of zygotic medium for culturing rice zygotes
- as a medium for onion cells epidermal layer for bombardment based transformation studies[2]
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form fine powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi It says powder in the title but then you only have the options in litres. Do you have this product in powder form...10 or 100 gram