Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1290,00 zł
biological source
human uterus (myometrium)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(fibroblast)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| morphology (fibroblast) | morphology (fibroblast) | morphology (fibroblast) | morphology (fibroblast) |
| biological source human uterus (myometrium) | biological source human uterus (myometrium) | biological source human heart (ventricles) | biological source human uterus (myometrium) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie fibroblasty macicy (HUF)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Pierwotne ludzkie fibroblasty i pożywka wzrostowa do hodowli in vitro młodych i dorosłych fibroblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.