Merck
C-14036
Ludzkie fibroblasty sercowe (HCF)
1 million cells per pellet
Wybierz wielkość
1 EA
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human heart (ventricles)
Morphology:
(fibroblast)
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Pozwól nam pomóc
biological source
human heart (ventricles)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(fibroblast)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
C-12377C-14035C-12375
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
pulmonary disorders
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
morphology
(fibroblast)
morphology
(fibroblast)
morphology
(fibroblast)
morphology
(fibroblast)
biological source
human heart (ventricles)
biological source
human heart (ventricles)
biological source
human lung
biological source
human heart (ventricles)
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórek nie można ożywić.
Application
Pierwotne ludzkie fibroblasty sercowe (HCF) są izolowane z komór dorosłego serca. Odgrywają one kluczową rolę w utrzymaniu macierzy zewnątrzkomórkowej w prawidłowym sercu oraz syntezie czynników wzrostu i cytokin. W warunkach patofizjologicznych fibroblasty sercowe są zaangażowane w tworzenie blizny po zawale mięśnia sercowego, zwłóknienie serca i przerost serca. HCF można wykorzystać do badania takich procesów in vitro.
Biochem/physiol Actions
Serce
Physical form
Pelet rozpuszcza się w RNAlater® w celu dalszej analizy profili DNA, RNA lub białek. Komórek nie można ożywić.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Ambion, Inc.
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pierwotne ludzkie fibroblasty i pożywka wzrostowa do hodowli in vitro młodych i dorosłych fibroblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.