Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6670,00 zł
biological source
human adipose tissue
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(stromal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human adipose tissue | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| storage temp. room temp | storage temp. −196°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Informacje na temat mezenchymy, w szczególności protokołów mezenchymalnych komórek macierzystych. Protokoły hodowli komórkowej krok po kroku do izolacji, ekspansji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
Produkty
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocol to differentiate human mesenchymal stem cells into neurons with extensive dendrites and axons in 3 days. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com.
Are your mesenchymal stem cells really MSCs? Learn more about the MSC characterization guidelines proposed by the International Society for Cellular Therapy (ISCT).