Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
biological source
human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(stromal)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human bone marrow | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) |
| morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?