Przejdź do
C-12811
Ludzkie miocyty serca (HCM)
500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human heart (ventricles)
Morphology:
(myocytes)
7510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human heart (ventricles)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(myocytes)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie miocyty serca (HCM) są izolowane z komór dorosłego serca i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Są one kwalifikowane do badań in vitro nad chorobami serca i do badań farmakologicznych. W przeciwieństwie do świeżo wyizolowanych miocytów w kształcie pręta, hodowane HCM mogą być wykorzystywane do długoterminowych eksperymentów, takich jak badanie długoterminowych skutków cytokin, obciążeń mechanicznych lub interakcji komórka-komórka, ponieważ są przygotowywane zgodnie ze specjalnym protokołem. Początkowo HCM zachowują się bardziej jak komórki progenitorowe, ponieważ nie są jeszcze w pełni zróżnicowane. Wyrażają markery wczesnego etapu różnicowania, takie jak GATA-4 i sarkomeryczna alfa-aktyna i mają wysoką zdolność do proliferacji. Kiedy są hodowane do konfluencji i hodowane przez dłuższy czas, rozpoczyna się proces różnicowania. Markery późnego różnicowania (np. sarkomeryczna alfa-aktynina, wolna miozyna mięśniowa) są zwiększone, a komórki zaczynają tworzyć struktury przypominające miotuby.
Biochem/physiol Actions
Serce
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Cardiac Myocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Furthermore, flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. sarcomeric a-actinin and slow muscle myosin, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 15000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Sarcomeric alpha-actinin positive; Slow muscle myosin positive Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-14080C-12810C-12286
biological source
human heart (ventricles)
biological source
human heart (ventricles)
biological source
human heart (ventricles)
biological source
human heart (ventricles)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
(myocytes)
morphology
(myocytes)
morphology
(myocytes)
morphology
( endothelial)
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie miocyty serca (HCM)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pierwotne ludzkie miocyty serca wyizolowane z prawidłowej tkanki komory dorosłego serca oraz zoptymalizowane pożywki dla miocytów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywek i stosowania produktu.
Primary human cardiac myocytes isolated from normal human ventricle tissue of the adult heart, plus optimized myocyte media. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.