Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human heart (ventricles)
Morphology:
(myocytes)
7510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human heart (ventricles)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(myocytes)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie miocyty serca (HCM) są izolowane z komór dorosłego serca i dostarczane w formie kriokonserwowanej. Są one kwalifikowane do badań in vitro nad chorobami serca i do badań farmakologicznych. W przeciwieństwie do świeżo wyizolowanych miocytów w kształcie pręta, hodowane HCM mogą być wykorzystywane do długoterminowych eksperymentów, takich jak badanie długoterminowych skutków cytokin, obciążeń mechanicznych lub interakcji komórka-komórka, ponieważ są przygotowywane zgodnie ze specjalnym protokołem. Początkowo HCM zachowują się bardziej jak komórki progenitorowe, ponieważ nie są jeszcze w pełni zróżnicowane. Wyrażają markery wczesnego etapu różnicowania, takie jak GATA-4 i sarkomeryczna alfa-aktyna i mają wysoką zdolność do proliferacji. Kiedy są hodowane do konfluencji i hodowane przez dłuższy czas, rozpoczyna się proces różnicowania. Markery późnego różnicowania (np. sarkomeryczna alfa-aktynina, wolna miozyna mięśniowa) są zwiększone, a komórki zaczynają tworzyć struktury przypominające miotuby.
Biochem/physiol Actions
Serce
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Cardiac Myocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Furthermore, flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. sarcomeric a-actinin and slow muscle myosin, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 15000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Sarcomeric alpha-actinin positive; Slow muscle myosin positive Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| morphology (myocytes) | morphology (myocytes) | morphology (myocytes) | morphology (fibroblast) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human heart (ventricles) | biological source human heart (ventricles) | biological source human heart (ventricles) | biological source human heart (ventricles) |
| storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −196°C |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie miocyty serca (HCM)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?