Przejdź do
C1261
Carboxypeptidase A−Agarose
ammonium sulfate suspension, ≥6 units/mL packed gel, 25 °C, enzyme from bovine pancreas
Synonim(y):
Carboxypolypeptidase, Peptidyl-L-amino-acid hydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥6 units/mL packed gel, 25 °C
Biological source:
enzyme from bovine pancreas
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
enzyme from bovine pancreas
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥6 units/mL packed gel, 25 °C
mol wt
~35,250
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
Carboxypeptidase A-agarose product is prepared by the immobilization of carboxypeptidase A, originally isolated from the bovine pancreas, to activated 4% crosslinked beaded agarose.
Biochem/physiol Actions
Carboxypeptidase as isolated from bovine pancreas glands is a metalloenzyme that contains 1 g atom of zinc per mole of protein. It catalyzes the hydrolysis of the carboxyl-terminal peptide bond in peptides and proteins. It is primarily specific to aromatic and hydrophobic side chains such as phenylalanine, tryptophan or leucine. The enzyme also exhibits esterase activity. It is inhibited by β-phenylpropionate and indole acetate.[1]
Carboxypeptidase A is attached covalently to agarose or aldehyde and is effective for immobilization studies.
Physical form
Suspension in 2.0 M (NH4)2SO4, pH 7
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of hippuryl-L-phenylalanine per min at pH 7.5 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9268T1763C9584
biological source
enzyme from bovine pancreas
biological source
-
biological source
bovine pancreas (trypsin)
biological source
Porcine pancreas
specific activity
≥6 units/mL packed gel, 25 °C
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥125 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
ready-to-use solution
form
buffered aqueous suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~35,250
mol wt
~35 kDa
mol wt
-
mol wt
34,000 Da± 600
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Carboxypeptidase A activity measured via continuous spectrophotometric rate determination assay with hippuryl-L-phenylalanine substrate.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1261-10UN04061832699875
C1261-25UN04061832699882