Przejdź do
C1046
Silicone sponge closures
size 38 mm
Synonim(y):
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
38 mm
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
General description
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0921CLS2679638Z279730
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
compatibility
-
compatibility
-
size
38 mm
size
28 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone sponge closures
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1046-10EA04061835270002