Kluczowe dokumenty
CLS2679638
Corning® polypropylene closure
orange
Synonim(y):
Zamknięcie Corning
Wybierz wielkość
100 EA
996,00 zł
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
996,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
fits neck O.D. 37 mm
producent / nazwa handlowa
Corning 26796-38
kolor
orange
Opis ogólny
Do probówek i kolb hodowlanych z długą szyjką bez krawędzi. Zamknięcie otwarte dla wymiany gazowej lub zamknięte dla środowiska nawilżonego. Wewnętrzny pierścień kroplowy minimalizuje zanieczyszczenie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)