Przejdź do
C102
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
8-Cyclopentyltheophylline, CPT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
SCVHFRLUNIOSGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
Selective A1 adenosine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H127A9657H1512
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL, 0.1 M HCl: 3 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CYP11A1(1583), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588)
rat ... Cyp19a1(25147)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), EBP(10682), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), PRNP(5621)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Chrm1(25229), Chrm2(81645), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Drd4(25432), Hrh1(24448), Htr1a(24473), Htr1b(25075), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Oprs1(29336), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth Shephard et al.
Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 117, 96-110 (2019-04-08)
Autism spectrum disorder (ASD) and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) are common and impairing neurodevelopmental disorders that frequently co-occur. The neurobiological mechanisms involved in ASD and ADHD are not fully understood. However, alterations in large-scale neural networks have been proposed as core
Ines Schmidts et al.
Nucleic acids research, 44(17), 8261-8271 (2016-06-30)
Small interfering RNAs (siRNAs) defend the organism against harmful transcripts from exogenous (e.g. viral) or endogenous (e.g. transposons) sources. Recent publications describe the production of siRNAs induced by DNA double-strand breaks (DSB) in Neurospora crassa, Arabidopsis thaliana, Drosophila melanogaster and
Harald Schuhwerk et al.
Nucleic acids research, 45(19), 11174-11192 (2017-10-05)
One of the fastest cellular responses to genotoxic stress is the formation of poly(ADP-ribose) polymers (PAR) by poly(ADP-ribose)polymerase 1 (PARP1, or ARTD1). PARP1 and its enzymatic product PAR regulate diverse biological processes, such as DNA repair, chromatin remodeling, transcription and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C102-100MG04061832089522
C102-500MG04061832089539