Przejdź do
C0794
Chitosanase from Streptomyces sp.
buffered aqueous glycerol solution, ≥15 units/mg protein (E1%)
Synonim(y):
Chitosan N-acetylglucosaminohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥15 units/mg protein (E1%)
Concentration:
≥0.5 mg/mL
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
≥15 units/mg protein (E1%)
concentration
≥0.5 mg/mL
solubility
0.1 M acetate buffer, pH 5.5: soluble
storage temp.
−20°C
Application
Chitosanase from Sigma has been used for polarized light-stimulated, enzymatic hydrolysis of chitin and chitosan.[1]
Biochem/physiol Actions
Chitosanase catalyzes the endohydrolysis of β-1,4-linkages between D-glucosamine (GlcN-GlcN) residues in chitosan. The enzyme from Streptomyces has been reported to also hydrolyze the GlcNAc-GlcN linkage in partially acetylated chitosan.
Physical form
Solution in 50% glycerol containing 50 mM sodium acetate
Preparation Note
Soluble in 10mL of 0.1 M Acetate buffer at pH 5.5[1]
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of reducing sugar (measured as D-glucosamine equivalents) from chitosan per minute at pH 5.5 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9830C8649A9228
specific activity
≥15 units/mg protein (E1%)
specific activity
>50 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
≥40,000 units/g solid
concentration
≥0.5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
solubility
0.1 M acetate buffer, pH 5.5: soluble
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL)
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
solubility
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C0794-10UN04061833452202