Przejdź do
A9228
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥40,000 units/g solid
Synonim(y):
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3900,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥40,000 units/g solid
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized solid
Quality Segment
specific activity
≥40,000 units/g solid
solubility
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
Amyloglucosidase is used to hydrolyze α-D-glucosides. It may be used in the brewing of beer and in the production of bread and juices. Amyloglucosidase, from Rhizopus sp., has been used to study the cleavage of oligosaccharides during ER-associated degradation of proteins (ERAD).[1] The enzyme has been used in the glycosylation of N-vanillyl-nonanamide to form a water-soluble component with pharmacological applications.[2] The glycogen was estimated in stipe residue of Coprinus cinereus by treating with amyloglucosidase and measuring the amount of glucose produced.
Biochem/physiol Actions
Amyloglucosidases are capable of hydrolyzing the α-D-(1-4), the α-D-(1-6), and the α-D-(1-3) glucosidic bonds of oligosaccharides [3].
Physical form
Lyophilized salt free powder
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of glucose from starch in 3 min at pH 4.5 at 55 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A16021011310115
specific activity
≥40,000 units/g solid
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
~120 U/mg
specific activity
~70 U/mg
form
lyophilized solid
form
ammonium sulfate suspension
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)