Przejdź do
C0773
Collagenase from Clostridium histolyticum
high purity, purified by chromatography, Type VII, ≥4 FALGPA units/mg solid, lyophilized powder, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Synonim(y):
Clostridiopeptidase A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
3000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
7500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
15000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
60000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Specific activity:
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
Type VII
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
mol wt
68-130 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥85% biuret
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
foreign activity
caseinase and clostripain ≤1 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of advanced glycosylation end products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
Collagenase is activated by four gram atom calcium per mole enzyme. It is inhibited by ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether) - N, N, N′,N′-tetraacetic acid, beta-mercaptoethanol, glutathione, thioglycolic acid and 8-hydroxyquinoline.
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. Optimal pH ranges from 6.3-8.8. The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid.
Physical form
Lyophilized powder containing calcium chloride
Preparation Note
A stock solution may be prepared by dissolving 0.05 - 0.1 mg of collagenase in one mL of 50 mM TES buffer containing 0.36 mM calcium chloride (TESCA), pH 7.4 at 37 °C. Use cold buffer.
Please note the material will not dissolve completely and few sediments may be seen. The sediments do not affect the activity of the solution.
Other Notes
One collagen digestion unit (CDU) liberates peptides from collagen from bovine achilles tendon equivalent in ninhydrin color to 1.0 μmole of leucine in 5 hours at pH 7.4 at 37 °C in the presence of calcium ions. One FALGPA hydrolysis unit hydrolyzes 1.0 μmole of furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala per min at 25°C. One Neutral Protease unit hydrolyzes casein to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per 5 hr at pH 7.5 at 37°C. One Clostripain Unit hydrolyzes 1.0 μmole of BAEE per min at pH 7.6 at 25°C in the presence of DTT.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2399C2799C2674
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
-
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
foreign activity
caseinase and clostripain ≤1 units/mg protein
foreign activity
-
foreign activity
neutral protease and clostripain ≤1 unit/mg solid
foreign activity
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Just want to make sure that the 1500 UNITS means one mg of collagenase have the activity of 1500 collagen digestion units. If I want to make a 1500 UNITS stock, I only need to add 1 mg of the products into the 1ml of recommended buffer.
    1 answer
    1. This product is sold on the basis of activity rather than mass. The minimum activity is 700 units per milligram. At the minimum activity, a 1500-unit package would contain 2.14 milligrams. The activity is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c0773#product-documentation
      Please see the following link to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/327/456/c0773pis.pdf