Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2350,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
VC1.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, rat, feline, human
technique(s)
western blot: 1:4,000 using cerebral cortex extract
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... B3GAT1(27087)
mouse ... B3gat1(76898)
rat ... B3gat1(117108)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
- as primary antibody for western blot analysis
- immunocytochemistry
- immunocytochemical
- immunohistological staining
Biochem/physiol Actions
5th Workshop: code no. NK 67
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity mouse, rat, feline, human | species reactivity mouse, human, bovine, rat | species reactivity chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone VC1.1, monoclonal | clone SNX6-76, monoclonal | clone MANDYS8, monoclonal | clone TB01, monoclonal |
| Gene Information human ... B3GAT1(27087) | Gene Information human ... SNX6(58533) | Gene Information human ... DMD(1756) | Gene Information human ... B3GAT1(27087) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C0678-.2ML | 04061837873058 |