Przejdź do
BCA1
Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination
for 200-1000 μg/ml protein
Synonim(y):
BCA protein assay
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
usage
sufficient for ~500 assays
storage temp.
2-8°C
Application
Bicinchoninic Acid Kit has been used for the protein estimation in salivary proteome samples, human embryonic kidney 293 cells and luteal cells.
Biochem/physiol Actions
Proteins reduce alkaline Cu(II) to Cu(I) in a concentration-dependent manner. Bicinchoninic acid is a highly specific chromogenic reagent for Cu(I), forming a purple complex with an absorbance maximum at 562 nm. The absorbance is directly proportional to protein concentration. This is an alternative to the Folin-Ciocalteu reagent for protein determination.
Features and Benefits
  • Simple, sensitive colorimetric assay for proteins
  • Two stable reagents are used for the working solution
  • Faster and easier than the Lowry protein assay
  • Compatible with many detergents both ionic and nonionic
  • Less variation between different proteins than the Bradford dye-binding assay
  • Adaptable for use in microwell plates
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
QPBCAB964357697
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for ~500 assays
usage
-
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Bicinchoninic Acid Solution 1 L
  • 4%(w/v) CuSO4 · 5H2O Solution 25 mL
  • Protein Standard Solution 5 x 1
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
Powiązane treści
Dostępne są produkty do tradycyjnych i alternatywnych technik kwantyfikacji białek, w tym BCA, Bradford, Lowry i innych.
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCA1-1KT04061835571055
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Good morning. Is the "Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination" complete? i.e. does it contain all the necessary reactants? Is there a need to buy plates, wells or other? Thank you.
    1 answer
    1. This kit does require the use of materials that are dependant on the assay format used, but not provided in the kit. These items are as follows:
      • Spectrophotometer capable of accurately measuring absorbance in the 560 nm region
      • 96-well plates, such as Cat. No. CLS9017
      • 96-well plate sealing film: Cat. No. Z369667
      OR
      • Test tubes, 13 × 100 mm: Cat. No. CLS980013
      • 1 mL Disposable Plastic Cuvettes: Cat. No. C5416
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can the kit be used for measuring the protein content of marine bacteria grown in artificial sea water?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with marine bacteria in artificial sea water. However, the publication below used the Bicinchoninic acid method to measure total protein in planktonic marine bacteria, indicating that this kit may be suitable.
      Determination of Total Protein Content of Bacterial Cells by SYPRO Staining and Flow Cytometry
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC91485/
      Note that there are a number of potential interfering substances that may impact results. Please see the link below to review the product datasheet, including a list of interfering substances beginning on page 4.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  3. Does this kit rely on naked-eye colorimetric detection or does it require a fluorescent microscope?
    1 answer
    1. The kit is based on colorimetric, not fluorometric, detection. The color intensity should be measured at A562nm
      Helpful?
  4. Can a standard OD plate reader be used for the BCA1-1KT Kit, which offers a choice of assay tubes and 96-well plates as mentioned in the technical description? Additionally, would the Test tubes, 13 × 100 mm, Catalog Number CLS980013 not be needed?
    1 answer
    1. If a standard ELISA plate reader capable of measuring absorbance in the 560nm region is being used, the 96-well format should be suitable. The test tubes are recommended for larger volume analysis with cuvettes, but if the 96-well format is used, they will not be needed for the samples. However, they are also being utilized to make the BSA protein standard curve dilutions. If there is an alternative method for making the serial standard protein dilutions that ensures thorough mixing and utilizes a low-binding surface to prevent protein absorption, such as borosilicate glass and/or polypropylene tubes, that will be suitable as well.