Przejdź do
57697
Advanced Protein Assay
1× concentrate
Synonim(y):
Protein Assay, advanced
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
1266,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12171500
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
The Advanced Protein Assay Reagent combines the best properties of low protein-to-protein variance and a wide protein concentration, a sensitive detection limit and a unique red-to-blue color change.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
278131916071285-M
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, Is this the Precision Red Advanced Protein Kit from Cytoskeleton, Inc.? Thanks in advance
    1 answer
    1. The original manufacturer information for this product is considered proprietary.