Przejdź do
B8931
Magenta-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonim(y):
Red-Gal, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
grade
Molecular Biology
sterility
non-sterile
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: soluble
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CHRVKCMQIZYLNM-HTOAHKCRSA-N
General description
Red-Gal jest chromogennym substratem dla b-galaktozydazy,[1] używanym do określania obecności lub braku sklonowanej wstawki DNA w bakteriach rosnących na płytkach agarowych. Red-Gal został zaprojektowany w celu zastąpienia X-Gal w niebiesko-białej selekcji rekombinowanych kolonii bakteryjnych z fenotypem lac+.
Red-Gal jest chromogennym substratem dla β-galaktozydazy, stosowanym do określenia obecności lub nieobecności sklonowanego insertu DNA w bakteriach rosnących na płytkach agarowych. Red-Gal został zaprojektowany w celu zastąpienia X-Gal w niebiesko-białej selekcji rekombinowanych kolonii bakteryjnych z fenotypem lac+.
Application
Chromogenny substrat dla β-galaktozydazy wytwarzający czerwony lub purpurowy nierozpuszczalny produkt.
Magenta-Gal został użyty do barwienia syntetycznego cytoplazmatycznego lub jądrowego LacZ mRNA. Został również wykorzystany do wykrywania ekspresji białka fuzyjnego EphB1-β-gal.[1] Magenta-Gal jest odpowiedni do stosowania w selekcji rekombinowanych kolonii bakteryjnych o fenotypie lac+.
Biochem/physiol Actions
Gdy Red-Gal jest hydrolizowany przez β-galaktozydazę, powstały produkt tworzy czerwony osad. Kolonie Lac+ wyhodowane w obecności Red-Gal zmieniają kolor na intensywnie czerwony, co pozwala na łatwe rozróżnienie kolonii lac+ i lac-.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9811B2904RES1364C
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
suitability
suitable for β-galactosidase test
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
suitability
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
solubility
methanol: soluble
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
DMF: soluble
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta-Gal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B8931-25MG04061833074022