Merck
RES1364C
Sigma-Aldrich
Red-Gal®
Synonim(y):
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Rose-Gal, Salmon-Gal
Wybierz wielkość
1 EACH
230,00 zł
1 EACH
368,00 zł
1 EACH
1100,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
230,00 zł
1 EACH
368,00 zł
1 EACH
1100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16ClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
immunohistochemistry: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Klucz InChI
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Opis ogólny
Produkt jest dostępny w następujących rozmiarach opakowań:
RES1364C-A101X: pojemnik 25 mg
RES1364C-A102X: pojemnik 100 mg
RES1364C-A103X: pojemnik 1 g
Informacje prawne
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)