Przejdź do
B8810
BAY 41-2272
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-Amino-5-cyclopropylpyrimidin-2-yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
968,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17FN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
968,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
mp
210.5-211.4 °C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(ncc1C2CC2)-c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
InChI
1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25)
InChI key
ATOAHNRJAXSBOR-UHFFFAOYSA-N
Application
BAY 41-2272 has been used for the stimulation of guanylate cyclase in heart and neurons.
Biochem/physiol Actions
BAY 41-2272 is an activator of soluble guanylate cyclase at a novel, NO-independent regulatory site. BAY 41-2272 is the first product that stimulates sGC through a non-NO mechanism. BAY 41-2272 inhibits platelet aggregation and induces vasorelaxation without nitrate tolerance.
BAY 41-2272 is an activator of soluble guanylate cyclase; stimulates sGC through a non-NO mechanism; inhibits platelet aggregation, and induces vasorelaxation without nitrate tolerance.
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2727SML2384SML2349
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to very dark brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Benjamin Vandendriessche et al.
PloS one, 8(8), e72155-e72155 (2013-09-10)
Sepsis and septic shock are associated with high mortality rates and the majority of sepsis patients die due to complications of multiple organ failure (MOF). The cyclic GMP (cGMP) producing enzyme soluble guanylate cyclase (sGC) is crucially involved in the
Jennifer C Irvine et al.
PloS one, 7(11), e44481-e44481 (2012-11-13)
Although evidence now suggests cGMP is a negative regulator of cardiac hypertrophy, the direct consequences of the soluble guanylyl cyclase (sGC) activator BAY 58-2667 on cardiac remodeling, independent of changes in hemodynamic load, has not been investigated. In the present
Female sexual behavior in mice is controlled by kisspeptin neurons
Hellier V, et al.
Nature Communications, 9(1), 400-400 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B8810-25MG04061832718477
B8810-5MG04061832718484