Merck
SML2349
Sigma-Aldrich
BAY-604
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-N-Ethyl-1-methyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Wybierz wielkość
5 MG
326,90 zł
25 MG
1267,00 zł
326,90 zł
Cena katalogowa467,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
326,90 zł
25 MG
1267,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
Kod UNSPSC:
31401503
NACRES:
NA.77
326,90 zł
Cena katalogowa467,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to very dark brown
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1C)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
Klucz InChI
SYYSMZCCSNLTHZ-NSHDSACASA-N
Działania biochem./fizjol.
BAY-604 jest sondą kontrolną dla BAY-707, inhibitora ludzkiej 7,8-dihydro-8-oksoguaninotrifosfatazy MTH1 (NUDT1).
Sonda kontrolna dla BAY-707, inhibitora ludzkiej 7,8-dihydro-8-oksoguaninotrifosfatazy MTH1 (NUDT1)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fredrik Rahm et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(6), 2533-2551 (2018-02-28)
Recent literature has both suggested and questioned MTH1 as a novel cancer target. BAY-707 was just published as a target validation small molecule probe for assessing the effects of pharmacological inhibition of MTH1 on tumor cell survival, both in vitro