Przejdź do
B7688
PiB
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 1-2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(C3=CC=C24)=C(C(N(CC(OCC)=O)C3=O)=O)C=C1)N(CC(OCC)=O)C4=O
InChI
1S/C22H18N2O8/c1-3-31-15(25)9-23-19(27)11-5-7-13-18-14(8-6-12(17(11)18)20(23)28)22(30)24(21(13)29)10-16(26)32-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
WNKQGFNIIHNGQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PiB is a Pin-1 inhibitor.
PiB is an inhibitor of the peptidylprolyl isomerase Pin-1. Inhibition of Pin-1 leads to destabilization of the transcription factor Nanog, which is required for maintenance of embryonic stem cell cultures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0906SML0676SML0753
PiB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B7688
PiB
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1-2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to beige
color
, white to dark yellow-brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)