Przejdź do
SML0676
PY1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3′-(Diethylamino)-6′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H32BNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to dark yellow-brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PY1 is a cell-permeable fluorescent H2O2 sensor.
PY1 is a cell-permeable fluorescent sensor that is highly selective for detecting the presence of H2O2 in living cells.
DPP-Py1 is a ratiometric sensor. It is accurate and reactive with a relatively lower detection limit (1.8 × 10-7 M) than DPP-Py2. It is also stable in various pH buffers than DPP-Py2.
Legal Information
This product may be used for research purposes only. It is not licensed for resale and may only be used by the buyer. This product may not be used and is not licensed for clinical assays, where the results of such assays are provided as a diagnostic service. If a diagnostic or therapeutic use is anticipated, then a license must be requested from the University of California. The availability of such diagnostic and therapeutic use license(s) cannot be guaranteed from the University of California.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2679SML0688SML1410
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
, white to dark yellow-brown
color
white to beige
color
faintly pink to red
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)